Learn More
Merck Pièces de rechange pour système de filtration à vide aseptique Sterifil™, 47 mm
Utilisé pour les applications générales de filtration et la filtration d’échantillons pour l’analyse de la contamination particulaire ou biologique
Marque: Merck XX1104702
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Grille de support en PP MilliporeSigma, pour une utilisation avec :Pour Swinnex 47, surface :Grille de support, filtre de 47 mm de dia., polypropylène, pour Swinnex 47
À utiliser avec les systèmes aseptiques Sterifil™Informations sur la commande
Le support Sterifil et l’entonnoir sont disponibles séparément (sans flacon récepteur et couvercle) pour une utilisation avec un flacon de filtration sous vide standard de 1 L ou un manifold à plusieurs positions.
Spécification
Non autoclavable | |
Système de filtre à vide aseptique de 47 mm Millipore Sterifil | |
Non stérile | |
47 mm |
Support de base avec grille de support | |
Base en polypropylène et tamis de support | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |