Learn More
Merck Membranes d’ultrafiltration - YM
Membranes à haute récupération pour cellules à agitation
351.00€ - 975.00€
Spécification
Type de filtre | Adsorbant(e) |
---|---|
MWCO | 100 000 NMWL |
Code de filtre | YM-100 |
À utiliser avec (application) | Purification de protéines, concentration de protéines, dessalage de protéines |
Quantité | Lot de 10 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Zone de filtration | Matériau | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Zone de filtration | Matériau | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10605771
|
Merck
14422AM |
4,45 cm | 13,4 cm2 | Cellulose régénérée ou copolymère de PVC | 100 000 NMWL |
600.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10722551
|
Merck
14432 |
6,35 cm | 28,7 cm2 | Cellulose régénérée | 100 000 NMWL |
830.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10441161
|
Merck
14442AM |
7,6 cm | 41,8 cm2 | Cellulose régénérée ou copolymère de PVC | 100 000 NMWL |
975.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10702381
|
Merck
14412 |
2,5 cm | 4,1 cm2 | Cellulose régénérée | 100 000 NMWL |
351.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Membrane d'ultrafiltration pour cellule d'agitation• Membrane d'ultrafiltration Ultracel YM
• Taux de récupération élevé des échantillons
• Recommandé pour solutions diluées et échantillons hydrophobes
• Ultracel YM
Spécification
Adsorbant(e) | |
YM-100 | |
Lot de 10 |
100 000 NMWL | |
Purification de protéines, concentration de protéines, dessalage de protéines | |
Disque d’ultrafiltration |