Learn More
Merck Membranes d’ultrafiltration - YM
Membranes à haute récupération pour cellules à agitation
Marque: Merck 14432
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Membrane d'ultrafiltration pour cellule d'agitation• Membrane d'ultrafiltration Ultracel YM
• Taux de récupération élevé des échantillons
• Recommandé pour solutions diluées et échantillons hydrophobes
• Ultracel YM
Spécification
Adsorbant(e) | |
100 000 NMWL | |
28,7 cm2 | |
Lot de 10 | |
2,5 in |
Cellulose régénérée | |
YM-100 | |
Purification de protéines, concentration de protéines, dessalage de protéines | |
Disque d’ultrafiltration | |
6,35 cm |