Learn More
EME1 Antibody (MTA31 7h2/1), DyLight 550, Novus Biologicals™
Code produit 18186577 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18186577 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18186577 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP250386R
Mouse Monoclonal Antibody
EME1 Monoclonal specifically detects EME1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène EME1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone MTA31 7h2/1
Conjugué DyLight 550
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène crossover junction endonuclease EME1, EC 3.1.22, EC 3.1.22.-, essential meiotic endonuclease 1 homolog 1 (S. pombe), essential meiotic endonuclease 1 homolog 2, FLJ31364, hMMS4, homolog of yeast EME1 endonuclease, MMS4, MMS4 homolog, MMS4L, SLX2 structure-specific endonuclease subunit homolog A, SLX2A
Symboles de gène(s) EME1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human EME1
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA Repair, Homologous Recombination
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 146956
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1