Learn More
EMX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène EMX1
Concentration 0.36 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16856475
Afficher les documents
Proteintech
55032-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16846475
Afficher les documents
Proteintech
55032-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
EMX1 is a transcription factor, which in cooperation with EMX2. It acts to generate the boundary between the roof and archipallium in the developing brain. It may function in combinations with OTX1/2 to specify cell fates in the developing central nervous system.
Spécification
Spécification
EMX1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q04741, Q04742
13796, 2016, 500235
Peptide
Primary
-20°C
EMX1
0.36 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
empty spiracles homeobox 1, Empty spiracles homolog 1, Empty spiracles like protein 1, EMX1, Homeobox protein EMX1
Emx1
IgG
Antigen Affinity Chromatography