missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ENC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
204.00€ - 483.00€
Spécification
| Antigène | ENC1 |
|---|---|
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Forme | Purified |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18364066
|
Novus Biologicals
NBP3-04613-20UL |
20 μL |
204.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18364554
|
Novus Biologicals
NBP3-04613-100UL |
100 μL |
483.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ENC1 Polyclonal specifically detects ENC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.Spécification
| ENC1 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| CCL28, ectodermal-neural cortex 1 (with BTB-like domain), ENC-1BTB domain-like (brain), FLJ39259, PIG10KLHL35, tumor protein p53 inducible protein 10 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human ENC1 (NP_003624.1). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 8507 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit