Learn More
ENDOG Monoclonal Antibody (OTI5F1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA504189S
Description
ENDOG Monoclonal antibody specifically detects ENDOG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpécification
| ENDOG | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q8NBJ4 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 51280 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI5F1 | |
| Unconjugated | |
| GOLM1 | |
| endo G; Endog; endonuclease G; endonuclease G, mitochondrial; mitochondrial endonuclease G | |
| Full length human recombinant protein of human GOLM1 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.