Learn More
Endoglin/CD105 Antibody (ENG/1327), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18620688 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620688 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18620688 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP254517PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.73€
    572.25€ / 100µL
    Économisez 90.48€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Endoglin/CD105 Monoclonal antibody specifically detects Endoglin/CD105 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Endoglin/CD105
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone ENG/1327
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène CD105, CD105 antigen, endoglin, ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1, HHT1FLJ41744, ORW, ORW1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human Endoglin/CD105 protein fragment (aa74-251) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P17813)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2022
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus