Learn More
Endoglin/CD105 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène Endoglin/CD105
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16846005
Afficher les documents
Proteintech
28117-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16836005
Afficher les documents
Proteintech
28117-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Endoglin (Osler-Rendu-Weber syndrome 1), CD105, is a type I membrane glycoprotein located on cell surfaces and is a part of the TGF beta receptor complex. Its gene is mapped to human chromosome 8. The protein consists of a homodimer of 180 kDA with disulfide links. It has been found on endothelial cells, activated macrophages, fibroblasts and smooth muscle cells. Endoglin has a role in the development of the cardiovascular system and in vascular remodeling and has been found to be elevated in pregt women who subsequently develop preeclampsia.
Spécification
Spécification
Endoglin/CD105
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P17813
2022
Endoglin/CD105 Fusion Protein Ag27822
Primary
-20°C
ENG
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CD105, END, Endoglin, ENG, FLJ41744, HHT1, ORW, ORW1
ENG
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.