Learn More
Endoglycan/PODXL2 Antibody (MM0258- 7R2), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Endoglycan/PODXL2 Monoclonal specifically detects Endoglycan/PODXL2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | Endoglycan/PODXL2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | MM0258- 7R2 |
| Conjugué | Alexa Fluor 647 |
| Dilution | Western Blot |
| Formule | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gène | endoglycan, PODLX2, podocalyxin-like 2, podocalyxin-like protein 2 |
| Symboles de gène(s) | PODXL2 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Afficher plus |