Learn More
Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan Antibody (A7L6), FITC, R&D Systems™
Code produit 18600706 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18600706 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18600706 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247695F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.17€
    555.45€ / 0.1mL
    Économisez 75.72€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan Monoclonal antibody specifically detects Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Fish, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone A7L6
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, endorepellin (domain V region), heparan sulfate proteoglycan 2, HSPG, perlecan, perlecan proteoglycan, PLCSchwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), PRCAN, SJA, SJS, SJS1
Espèces hôtes Rat
Immunogène Murine EHS laminin preparation
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3339
Espèces cibles Human, Mouse, Pig, Bovine, Fish
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Gamme de produits Novus