Learn More
Endosialin/CD248/TEM1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Code produit 18389132 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18389132 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18389132 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299057AF594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00€
    413.70€ / 0.1mL
    Économisez 24.30€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
Endosialin/CD248/TEM1 Polyclonal specifically detects Endosialin/CD248/TEM1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Endosialin/CD248/TEM1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 594
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 2610111G01Rik, CD164 sialomucin-like 1, CD164L1, CD248 antigen, CD248 antigen, endosialin, CD248 molecule, endosialin, endosialin, MGC119479, TEM1MGC119478, Tumor endothelial marker 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of mouse Endosialin/CD248/TEM1.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57124
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG