Learn More
Brady™ Étiquettes de remplacement de plaques gravées pour étiqueteuses M610 M611 et M710
Étiquettes de remplacement de plaques gravées pour étiqueteuses M610, M611 et M710
Marque:  Brady™ 312069
Informations supplémentaires : Poids : 0.07700kg
Code produit. 17897864
  • 58.35€ / 250 pièces
Expédition estimée: 09-11-2023
Description
  • Étiquettes de remplacement de plaques gravées pour imprimantes portables à transfert thermique M610 et M611.
  • Ces références peuvent également être imprimées avec l'étiqueteuse M710 à condition que l'adaptateur de rouleau (M71-ADAPT) soit utilisé.
  • Remplacement idéal des étiquettes adhésives gravées grâce à leur adhésif puissant et leur résistance aux solvants
  • Température d'utilisation de -40 à 100°C
Spécification
Spécification
Permanent Acrylic, Foam-backed
Green
Label
1 Side
Engraved Plate Labels
Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification
1 Label
250 Labels
-40°F to +212°F
0.0256 in.
7.95 x 27 mm
1.06 in.
27 mm
None
Gloss
Polyester
Thermal Transfer
Non-sterile
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
-40°C
Rectangle
-40°C to +100°C
0.65 mm
0.313 in.
27 mm