missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Enolase 2/Neuron-specific Enolase Antibody (NSEP1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-50532AF750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Enolase 2/Neuron-specific Enolase Monoclonal specifically detects Enolase 2/Neuron-specific Enolase in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Spécification
| Enolase 2/Neuron-specific Enolase | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| ENO2 | |
| Ovalbumin-conjugated synthetic peptides corresponding to human NSE amino acid sequence:NSE-P1: aa′s 416-433 - LGDEARFAGHNFRNPSVL | |
| 0.1 mL | |
| 2026 | |
| Human | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| NSEP1 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| 2-phospho-D-glycerate hydrolyase, 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, EC 4.2.1.11, Enolase 2, enolase 2 (gamma, neuronal), gamma-enolase, Neural enolase, neuron specific gamma enolase, neurone-specific enolase, Neuron-specific enolase, NSE | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| Primary | |
| Not reactive with -isozyme of enolase. | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu