missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Enolase 2/Neuron-specific Enolase Antibody (NSEP2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-50533-0.025ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Enolase 2/Neuron-specific Enolase Monoclonal antibody specifically detects Enolase 2/Neuron-specific Enolase in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spécification
| Enolase 2/Neuron-specific Enolase | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500 | |
| 2-phospho-D-glycerate hydrolyase, 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, EC 4.2.1.11, Enolase 2, enolase 2 (gamma, neuronal), gamma-enolase, Neural enolase, neuron specific gamma enolase, neurone-specific enolase, Neuron-specific enolase, NSE | |
| Ovalbumin-conjugated synthetic peptides corresponding to human NSE amino acid sequence:NSE-P2: aa's 271-285 - TGDQLGALYQDFVRD | |
| 0.025 mL | |
| Cancer, Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| 2026 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| NSEP2 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu