Learn More
ENPP-7/Alk-SMase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Spécification
Antigène ENPP-7/Alk-SMase
Dilution Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:5000-1:10000
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18602446
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-99660-100ul
100 μg
326.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18678005
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-99660-50ul
50 μg
216.00€
50µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
ENPP-7/Alk-SMase Polyclonal antibody specifically detects ENPP-7/Alk-SMase in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
Spécification
ENPP-7/Alk-SMase
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Lipid and Metabolism
0.2 um filtered solution in PBS
339221
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:5000-1:10000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
Alkaline sphingomyelin phosphodiesterase, alkaline sphingomyelinase, ALK-SMase, EC 3.1.4.12, ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 7, ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 7, E-NPP 7, Intestinal alkaline sphingomyelinase, MGC50179, NPP-7
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human ENPP-7/Alk-SMase (Accession#: NP_848638.2; Met 1-Ser 439)
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.