Learn More
3M™ Enrichment Pouch
A heavyweight, puncture-resistant pouch, ideal for many sample preparation and enrichment procedures.
Marque:  3M™ 7000030308
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 0.48500kg
Code produit. 17268520
  • 165.36€ / 32 pièces
Expédition estimée: 16-05-2024
Description
  • La housse irradiation aux rayons gamma.est prête à l’emploi avec bouillon d’eau peptonée tamponnée de 225 ml ne nécessite aucun mélange ni stérilisation.
  • La housse à fond plat et stable en position verticale assure la stabilité lors de l’ajout d’échantillons.
  • Une attache en fil de fer maintient le couvercle ouvert pour faciliter l’ajout d’échantillons et permet de fermer la housse pour le transport.
  • La housse en polyester multilaminé résiste aux perforations.
  • La durée de conservation de 2 ans à compter de la date de fabrication assure une disponibilité à long terme.
Spécification
Spécification
Test environnemental
Bouillon d’eau peptoné tamponné de 225 ml
32/boîte