Learn More
Invitrogen™ Enrofloxacin Monoclonal Antibody (7F21G1F7E8#1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
424.00€ - 1052.00€
Spécification
| Antigène | Enrofloxacin |
|---|---|
| Clone | 7F21G1F7E8#1 |
| Concentration | 1.6 mg/mL |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17890156
|
Invitrogen™
MA5-46045 |
100 μg |
424.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11573393
![]() |
Invitrogen™
MA110782 |
500 μg |
566.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17860346
|
Invitrogen™
MA5-46143 |
1 mg |
1052.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MA1-10782 detects Enrofloxacin and its main metabolite, ciproflaxin. MA1-10782 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10782 immunogen is Enrofloxacin conjugated to KLH.
Enrofloxacin is a fluoroquinolone that inhibits the activity of bacterial DNA gyrase. It was the first fluoroquinolone antimicrobial to be used in veterinary medicine and is indicated in therapy of infections by E. coli, Salmonella, Pasteurella, Mycoplasma and Hemophilus species. In the USA, approved use is currently limited to dogs, but approval for use in foodanimals is under consideration.Spécification
| Enrofloxacin | |
| 1.6 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| Enrofloxacin conjugated to KLH. | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| 7F21G1F7E8#1 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Chemical | |
| Baytril | |
| IgM | |
| Protein A | |
| Antibody |