Learn More
ENT2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-81984
missing translation for 'nacreCode'NA.46
Artikelnummer. 18327071
  • 493.00€ / 0.10mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
ENT2 Polyclonal specifically detects ENT2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ENT2
Polyclonal
Unconjugated
PBS
SLC29A2
ENT2 antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of human ENT2. The immunogen is located within amino acids 250 - 300 of ENT2. Amino Acid Squence: KEPESEPDEPQKPGKPSV
Affinity Purified
RUO
3177
Human
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Delayed-early response protein 12, DER12Solute carrier family 29 member 2, ENT2, Equilibrative NBMPR-insensitive nucleoside transporter, Equilibrative nitrobenzylmercaptopurine riboside-insensitive nucleosidetransporter, equilibrative nucleoside transporter 2, HNP3636 kDa nucleolar protein HNP36, Hydrophobic nucleolar protein, 36 kDa, hydrophobic nucleolar protein, 36kD, Nucleoside transporter, ei-type, solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 2
Rabbit
50 kDa
0.1 mg
Primary
ENT2 antibody is human specific. ENT2 antibody is predicted to not cross-react with other SLC29 proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt