missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ENTPD5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | ENTPD5 |
|---|---|
| Concentration | 0.33 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16845115
|
Proteintech
26746-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16835115
|
Proteintech
26746-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The protein encoded by this gene is similar to E-type nucleotidases (NTPases)/ecto-ATPase/apyrases. NTPases, such as CD39, mediate catabolism of extracellular nucleotides. ENTPD5 contains 4 apyrase-conserved regions which is characteristic of NTPases.Spécification
| ENTPD5 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| O75356 | |
| 957 | |
| ENTPD5 Fusion Protein Ag25022 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ENTPD5 |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CD39 antigen like 4, CD39L4, ENTPD5, ER UDPase, NTPDase 5, Nucleoside diphosphatase, PCPH | |
| ENTPD5 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit