Learn More
Enzymaster Enzyme Screening Kit
The Enzyme Screening Kit contains a wide range of wild type and engineered enzymes with a broad substrate scope for your screening!
Marque:  Enzymaster 2004-00
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 17894621
  • 7350.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-09-2023
Description
  • Kit de cétoréductase
    • Kit d’enzymes contenant 20 cétoreductases (E.C. 1.1.1.) pour une sélection rapide
    • Applicable à la réduction de la cétone et à l’oxydation de l’alcool
    • Une gamme variée de substrats est possible, enzymes (S) et (R)-sélectives incluses
    • 0,5 g par enzyme
    • Formulée sous forme d’extrait sans cellules lyophilisées (CFE)
  • Kit IRED
    • Kit d’enzymes contenant 16 iminereductases (E.C. 1.5.1.) pour une sélection rapide
    • S’applique à la réduction de l’imine et à l’amination réductrice
    • Une gamme variée de substrats est possible, enzymes (S) et (R)-sélectives incluses
    • 0,5 g par enzyme
    • Formulée sous forme d’extrait sans cellules lyophilisées (CFE)
  • Kit d’aldolase
    • Kit d’enzymes contenant 20 aldolases (E.C. 4.1.2.) pour une sélection rapide
    • Contient des aldolases à thréonine, phénylsérine et sérine
    • Applicable à la réaction aldolique réversible de la glycine et d’un aldéhyde à l’acide aminé β-hydroxy-α-l
    • Large gamme de substrats possibles, haute sélectivité
    • 0,5 g par enzyme
    • Formulée sous forme d’extrait sans cellules lyophilisées (CFE)
  • Kit de transaminases
    • Kit d’enzymes contenant 21 transaminases (E.C. 2.6.1.) pour une sélection rapide
    • Applicable à la transamination réversible d’un groupe aminé d’un donneur d’amino à un accepteur d’amino céto
    • Une gamme variée de substrats est possible, enzymes (S) et (R)-sélectives incluses
    • 0,5 g de poudre d’enzyme par flacon
    • Formulée sous forme d’extrait sans cellules lyophilisées (CFE)
Spécification
Spécification
Kit d’enzymes
21 flacons avec 0,5 g d’enzyme chacun sous forme d’extrait sans cellule lyophilisé (CFE)
Sélection d’enzyme de transaminases