Learn More
Enzymaster Enzyme Screening Kit
The Enzyme Screening Kit contains a wide range of wild type and engineered enzymes with a broad substrate scope for your screening!
7795.00€
Spécification
Type de produit Kit d’enzymes
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque À utiliser avec (application) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (application) Prix Quantité et disponibilité  
17864621
Afficher les documents Détails de la promotion
Enzymaster
2001-00
Sélection d’enzyme des cétoreductases
7795.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17874621
Afficher les documents Détails de la promotion
Enzymaster
2002-00
Sélection d’enzyme d’iminereductases
7795.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17884621
Afficher les documents Détails de la promotion
Enzymaster
2003-00
Sélection d’enzyme des aldolases
7795.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17894621
Afficher les documents Détails de la promotion
Enzymaster
2004-00
Sélection d’enzyme de transaminases
7795.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
Description
  • Ketoreductase Kit
    • Enzyme kit containing 20 ketoreductases (E.C. 1.1.1.) for a quick screening
    • Applicable for ketone reduction and alcohol oxidation
    • Diverse range of substrates possible, both (S)- and (R)-selective enzymes included
    • 0.5 g per enzyme
    • Formulated as lyophilized cell-free extract (CFE)
  • IRED Kit
    • Enzyme kit containing 16 iminereductases (E.C. 1.5.1.) for a quick screening
    • Applicable for imine reduction and reductive amination
    • Diverse range of substrates possible, both (S)- and (R)-selective enzymes included
    • 0.5 g per enzyme
    • Formulated as lyophilized cell-free extract (CFE)
  • Alolase Kit
    • Enzyme kit containing 20 aldolases (E.C. 4.1.2.) for a quick screening
    • Contains threonine, phenylserine and serine aldolases
    • Applicable for reversible aldol reaction of glycine and an aldehyde to β-hydroxy-α-l-amino acid
    • Diverse range of substrates possible, high selectivity
    • 0.5 g per enzyme
    • Formulated as lyophilized cell-free extract (CFE)
  • Transaminase Kit
    • Enzyme kit containing 21 transaminases (E.C. 2.6.1.) for a quick screening
    • Applicable for reversible transamination of an amino group from an amino donor to a keto amino acceptor
    • Diverse range of substrates possible, both (S)- and (R)-selective enzymes included
    • 0.5 g enzyme powder per vial
    • Formulated as lyophilized cell-free extract (CFE)
Spécification
Spécification
Kit d’enzymes