missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EOMES Antibody (1219A), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB8889APCCY7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
EOMES Monoclonal antibody specifically detects EOMES in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| EOMES | |
| Monoclonal | |
| APC-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 1219A | |
| Flow Cytometry | |
| eomesodermin, eomesodermin (Xenopus laevis) homolog, t box, brain, 2, T-box brain protein 2, T-box brain2, TBR-2, TBR2eomesodermin homolog, T-brain-2 | |
| E. coli-derived recombinant mouse EOMES, Met1-Ser126, Accession # O54839 | |
| 0.1 mL | |
| Innate Immunity | |
| 8320 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu