Learn More
Invitrogen™ EOMES Monoclonal Antibody (WD1928), Alexa Fluor™ 660, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
230.00€ - 479.00€
Specifica
Antigène EOMES
Clone WD1928
Concentration 5 μL/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantité Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantité Prezzo Quantità e disponibilità  
17196238
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
606-4877-41
25 Tests
230.00€
25 pièces
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
17106248
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
606-4877-42
100 Tests
479.00€
100 pièces
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
The WD1928 antibody recognizes Eomesodermin (Eomes), also known as T-box brain 2 (TBR2). Eomes is a T-box transcription factor that is highly homologous to T-bet, which is essential during trophoblast development and gastrulation in most vertebrates. In the immune system, Eomes controls the differentiation of effector and memory CD8+ T cells, as well as natural killer (NK) cells. Expression of Eomes in these cells correlates with high expression of CD122, the common beta-chain of the IL-2R and IL-15R.
TBR2 is a member of a conserved protein family that shares a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. A similiar protein disrupted in mice is shown to be essential during trophoblast development and gastrulation. TBR2 plays a role in brain development and is required for the specification and the proliferation of the intermediate progenitor cells and their progeny in the cerebral cortex.
Specifica
Specifica
EOMES
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
C77258; EOMES; eomesodermin; eomesodermin homolog; eomesodermin homolog (Xenopus laevis); T-box brain protein 2; T-box transcription factor; TBR2; TBR-2; T-brain-2
Eomes
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Eomes
WD1928
Flow Cytometry
Alexa Fluor 660
Mouse
Human, Pig
O95936
100622125, 8320
IgG1 κ
Affinity chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato