Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons EPA, filetage à vis 24-400, verre transparent, bouchon à vis en PP blanc, couvercle fermé
Inclut 100 flacons et 100 bouchons.
Marque: Fisherbrand™
125.07 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21751" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.57400kg
Description
- ND24
- 24/400
- Verre
- Transparent
- Bouchon à vis en PP
- Bouchons fermés
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Silicone/PTFE | |
27,5 mm | |
40 ml | |
COT (EPA) | |
Bouchon à vis |
transparent | |
verre | |
Septa non inclus | |
Polypropylène | |
95 mm |