Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons EPA, filetage à vis 24-400, verre transparent, bouchon à vis en PP blanc, couvercle fermé
Inclut 100 flacons et 100 bouchons.
177.00€ - 213.00€
Spécification
Matériau (doublure) | Silicone/PTFE |
---|---|
Couleur | transparent |
Diamètre (métrique) externe | 27,5 mm |
Matériau | verre |
Septum | Septa non inclus |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11500595
|
Fisherbrand™
|
40 ml |
177.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12911001
|
Fisherbrand™
|
60 ml |
213.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- ND24
- 24-400
- Verre
- Transparent
- Polypropylène Bouchon à vis
- Bouchons fermés
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Silicone/PTFE | |
27,5 mm | |
Septa non inclus | |
Polypropylène |
transparent | |
verre | |
COT (EPA) | |
Bouchon à vis |