missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPB41L3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18257450 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18257450 0.025 mL 25µL
18283420 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18257450 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB11061027SS

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

EPB41L3 Polyclonal specifically detects EPB41L3 in Human, Mouse, Rat, Primate, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène EPB41L3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1.15 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 2 ug/ml, Simple Western 1:50
Formule PBS and 30% Glycerol with 0.1% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q9Y2J2
Alias de gène 4.1BFLJ37633, DAL1DAL-1,, Differentially expressed in adenocarcinoma of the lung protein 1, erythrocyte membrane protein band 4.1-like 3, KIAA0987band 4.1-like protein 3
Symboles de gène(s) EPB41L3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide made to an internal region of human EPB41L3 (within residues 400-500). [Swiss-Prot# Q9Y2J2]
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23136
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Primate, Xenopus species
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.