missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPCR Antibody (304519) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Code produit 30623475 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30623475 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30623475 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB22451J

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

EPCR Monoclonal antibody specifically detects EPCR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène EPCR
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 304519
Conjugué Janelia Fluor 646
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène APC receptor, CCCA, CCD41centrosome-associated protein, CD201 antigen, centrocyclin, Endothelial cell protein C receptor, endothelial protein C receptor, EPCRMGC23024, protein C receptor, endothelial
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human EPCR, Ser18-Ser210, Accession # Q9UNN8
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cardiovascular Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10544
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.