missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EphA6 Antibody [PE], Novus Biologicals™

Code produit 30757139 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30757139 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30757139 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF607P

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

EphA6 Polyclonal antibody specifically detects EphA6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène EphA6
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène DKFZp434C1418, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EHK2, EHK-2, EPA6, EPH homology kinase 2, EPH receptor A6, ephrin receptor EphA6, ephrin type-A receptor 6, FLJ35246, PRO57066
Espèces hôtes Goat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse EphA6, Ser28-Gln546, Accession # Q62413
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 285220
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.