Learn More
EphA7 Antibody, Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™
Code produit 18001148 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18001148 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18001148 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298316AF647
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
EphA7 Polyclonal specifically detects EphA7 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène EphA7
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EHK3, EHK-3, EK11, EPH homology kinase 3, Eph homology kinase-3, EPH receptor A7, EphA7, EPH-like kinase 11, ephrin type-A receptor 7, HEK11, receptor protein-tyrosine kinase HEK11, tyrosine-protein kinase receptor EHK-3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant EphA7 (Q61772-1; Met 1-Ile 556).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2045
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus