missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EphB6 Antibody (037), PE, Novus Biologicals™

Code produit 18605251 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18605251 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18605251 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289328PE

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

EphB6 Monoclonal antibody specifically detects EphB6 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène EphB6
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 037
Conjugué PE
Dilution ELISA
Formule PBS
Alias de gène EC 2.7.10.1, EPH receptor B6, EphB6, ephrin type-B receptor 6, HEPTyrosine-protein kinase-defective receptor EPH-6, MGC129910, MGC129911
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human EphB6 (Accession#: NP_004436.1; Met 1-Ser 579).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2051
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.