Learn More
Ephrin-B2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | Ephrin-B2 |
|---|---|
| Dilution | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18625462
|
Novus Biologicals
NBP2-98321-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18603485
|
Novus Biologicals
NBP2-98321-50ul |
50 μg |
216.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ephrin-B2 Polyclonal antibody specifically detects Ephrin-B2 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| Ephrin-B2 | |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience, Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 1948 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| ephrin B2, EPLG5, Htk-L, HTKL, LERK5 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Ephrin-B2 (Accession#: NP_034241.2; Met1-Ala232) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |