missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPHX2 Antibody [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498062 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498062 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498062 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335892CL1
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

EPHX2 Polyclonal antibody specifically detects EPHX2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène EPHX2
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène CEH, Cytosolic epoxide hydrolase, EC 3.3.2.10, Epoxide hydratase, epoxide hydrolase 2, epoxide hydrolase 2, cytoplasmic, epoxide hydrolase 2, cytosolic, epoxide hydrolase, soluble, SEH, Soluble epoxide hydrolase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-240 of human EPHX2 (NP_001970.2).,, Sequence:, LALPRGLLNDAFQKGGPEGATTRLMKGEITLSQWIPLMEENCRKCSETAKVCLPKNFSIKEIFDKAISARKINRPMLQAALMLRKKGFTTAILTNTWLDDRAERDGLAQLMCELKMHFDFLIESCQVGMVKPEPQIYKFLLDTLKASPSEVVFLDDIGANLKPARDLGMVTILVQDTDTALKELEKVTGIQLLNTPAPLPTSCNPSDMSHG
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2053
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.