missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epithelial cell marker Antibody (LH39), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Code produit 18766940 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18766940 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18766940 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB1002690JF549

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Epithelial cell marker Monoclonal antibody specifically detects Epithelial cell marker in Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Epithelial cell marker
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone LH39
Conjugué Janelia Fluor 549
Formule 50mM Sodium Borate
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Cells from a single cell suspension of epidermal cells (obtained from fresh human neonatal foreskin) were lysed in Nonidet P40 in phosphate buffered saline and the insoluble pellet was sonicated to prepare insoluble fractions.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Primate
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.