Learn More
Agilent BioTek Epoch Microplate Spectrophotometer
Epoch microplate spectrophotometer has monochromator-based optics, for a filter-free, wide wavelength range for UV-Vis absorbance measurements. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marque: Agilent BioTek EPOCHR-SN
Description
Le spectrophotomètre pour microplaques Epoch possède une optique basée sur un monochromateur, pour une large gamme de longueurs d’onde sans filtre pour les mesures d’absorbance UV-Vis. Ces mesures peuvent être effectuées dans de nombreux formats de microplaques et dans des échantillons de 2 μl, lorsque la plaque microvolume Take3 disponible est utilisée.
Epoch est contrôlé par l’interface logicielle Gen5, avec une programmation simple et une analyse puissante des données. Ce lecteur d’absorbance pour microplaques, robuste et nécessitant peu de maintenance, est un système rentable. La fiabilité et la facilité d’utilisation garantissent des gains de temps dans les flux de travail des laboratoires.
Certifications
Marquage CE, TUV
Spécification
Lecteur de microplaques | |
Plaques de 6 à 384 puits | |
±0,2 nm | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
12,5 po | |
7,7 po | |
50/60 Hz | |
EPOCHR | |
100/240 V | |
lt;15 lb. | |
12 po |
Lampe flash au xénon | |
200 à 999 nm, incréments de 1 nm | |
5 nm | |
0,5 mm | |
31,8 cm | |
19,6 cm | |
Spectrophotomètre à microplaques Epoch R ; logiciel Gen5 d’analyse des données de microplaques | |
0,0001 OD | |
De 200 à 999 nm | |
6,8 kg | |
30,5 cm |