Learn More
Mettler Toledo™ Sondes de conductivité époxy / graphite
Une sonde de conductivité à 4 pôles avec capteur de température intégré et câble fixe de 10 m.
Marque: Mettler Toledo™ 51344122
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.38700kg
Description
L’InLab 738-10m fonctionne sur une large plage de mesure et peut être utilisé pour de nombreux types d’échantillons différents. Le capteur de température intégré compense la différence de température entre l’échantillon et la température de référence.
- Corps en plastique robuste offrant une protection complète
- Indice IP67 ; entièrement protégé contre l’infiltration d’eau et de poussière
- Conception à pointe ouverte pour faciliter le rinçage et minimiser le report d’échantillons
- Pour les mesures générales sur le terrain ou en usine
Spécifications
- Plage de mesures : 0,01 à 1000 mS/cm
- Plage de températures : 0° à 100°C
- Câble et connecteurs : 10 m IP67 LTW
- Constante de cellule : 0,57 cm-1
- Type de cellule : Quatre pôles en graphite
- Matériau de l’axe : Époxy
- Diamètre de la tige : 12 mm
- Longueur de la tige : 120 mm
- ISM : Non
- Sonde de température : NTC 30 kOhm
Specifications
0,57 cm-1 | |
Sonde de conductivité | |
5 m | |
0,01 à 1000 mS/cm | |
Axe en plastique robuste |
Pour de nombreux types d’échantillons différents | |
120 mm | |
Époxy, graphite | |
4 pôles | |
InLab™ 738-5M |