Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 384-well, 45 μL - PCR Plates
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. With raised well rims, these plates enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
Marque: Eppendorf™ 0030129350
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.31500kg
Description
- À jupe pour code-barres
- Empilable
- Dans le cadre des recommandations relatives à l’encombrement SBS
- Idéales pour la plupart des thermocycleurs à 384 puits courants, en particulier pour Eppendorf Mastercycler™ pro 384
- Volume max. de puits 45 à 40 μl
Spécification
No Barcode | |
Étalon | |
Autoclavable | |
Bleu | |
Systèmes automatisés | |
PP, Polycarbonate | |
384 | |
U | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Colorless |
Free of Human DNA, DNase, RNase and PCR Inhibitors | |
16 x 24 | |
10 x Individually Blister Wrapped | |
PCR Plate | |
À jupe | |
40 à 45 μl | |
Non-sterile | |
2250 x g | |
10/boîte |