Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 384-well, 45 μL - PCR Plates
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. With raised well rims, these plates enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
76.90€ - 138.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PP, Polycarbonate
Volume (métrique) du puits 40 à 45 μl
Nbre de puits 384
Stérilité Non-sterile
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Code-barres Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Code-barres Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10023927
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030129342
Transparent No Barcode 10 x Individually Blister Wrapped
138.00€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10267467
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030129350
Bleu No Barcode 10 x Individually Blister Wrapped
138.00€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15675367
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030129628
Transparent Code-barres inclus 10 x Individually Blister Wrapped
76.90€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
  • One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance.
  • Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample.
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame.
  • Improved well-to-well tolerance.
  • Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing.
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination.
  • Batch-tested and certified free of DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean).
  • Safe Code option provides 3-level coding for safe sample and vessel identification.
  • ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes.
Certifications
Certified free of human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
Spécification
Spécification
Autoclavable
40 à 45 μl
Non-sterile
PP, Polycarbonate
384
Colorless