Learn More
Eps8 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Code produit 18603092 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18603092 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18603092 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297753PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.16€
    406.35€ / 0.1mL
    Économisez 54.81€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Eps8 Polyclonal specifically detects Eps8 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Eps8
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène epidermal growth factor receptor kinase substrate 8, epidermal growth factor receptor pathway substrate 8
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Eps8 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2059
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus