missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epsin 3 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Code produit 18512091 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18512091 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18512091 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298974AF488

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Epsin 3 Polyclonal antibody specifically detects Epsin 3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Epsin 3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène EPS-15-interacting protein 3, epsin 3, epsin-3, FLJ20778, MGC129899
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Epsin 3.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55040
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.