Learn More
EPSTI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | EPSTI1 |
|---|---|
| Concentration | 0.17 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16858833
|
Proteintech
11627-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16848833
|
Proteintech
11627-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
EPSTI1 was up-regulated in breast carcinomas. The exact function of EPSTI1 is not known.Spécification
| EPSTI1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q8VDI1, Q96J88 | |
| 108670, 94240 | |
| EPSTI1 Fusion Protein Ag2157 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| EPSTI1 |
| 0.17 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| BRESI1, EPSTI1 | |
| EPSTI1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |