Learn More
Novus Biologicals™ ErbB2/Her2 Antibody (trastuzumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
Antigène ErbB2/Her2
Clone trastuzumab
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30048494
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-27964-1mg
1 mg
920.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30046620
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-27964-100ug
100 μg
349.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30046147
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-27964-50ug
50 μg
213.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
ErbB2/Her2 Monoclonal antibody specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
Spécification
ErbB2/Her2
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian)
ERBB2/ HER2/ CD340
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
trastuzumab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P04626
2064
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.