missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ErbB3/Her3 Antibody (66223), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB3481PECY55
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ErbB3/Her3 Monoclonal antibody specifically detects ErbB3/Her3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| ErbB3/Her3 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 66223 | |
| Flow Cytometry | |
| c-erbB3, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ErbB-3, erbB3-S, HER3c-erbB-3, LCCS2, lethal congenital contracture syndrome 2, MDA-BF-1, MGC88033, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-3, receptor tyrosine-protein kinase erbB-3, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER3, v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3 (avian) | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ErbB3/Her3, Ser20-Thr643, Accession # P21860 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase, Tumor Suppressors | |
| 2065 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu