missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ErbB3/Her3 Antibody (6F6), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-26599-50ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ErbB3/Her3 Monoclonal antibody specifically detects ErbB3/Her3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry
Spécification
| ErbB3/Her3 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunocytochemistry | |
| 6F6 | |
| ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 | |
| c-erbB3, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ErbB-3, erbB3-S, HER3c-erbB-3, LCCS2, lethal congenital contracture syndrome 2, MDA-BF-1, MGC88033, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-3, receptor tyrosine-protein kinase erbB-3, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER3, v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3 (avian) | |
| A synthesized peptide derived from Human ErbB3/Her3 [UniProt P21860] | |
| 50 μL | |
| Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase, Tumor Suppressors | |
| 2065 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu