missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ErbB3/Her3 Antibody (patritumab-MMAE) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28484JF525
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ErbB3/Her3 Monoclonal antibody specifically detects ErbB3/Her3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| ErbB3/Her3 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| c-erbB3, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ErbB-3, erbB3-S, HER3c-erbB-3, LCCS2, lethal congenital contracture syndrome 2, MDA-BF-1, MGC88033, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-3, receptor tyrosine-protein kinase erbB-3, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER3, v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3 (avian) | |
| ERBB3/ HER3 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase, Tumor Suppressors | |
| 2065 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| patritumab-MMAE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu