Learn More
Novus Biologicals™ ErbB3/Her3 Antibody (patritumab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
Antigène ErbB3/Her3
Clone patritumab
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30045949
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28184-50ug
50 μg
213.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30047947
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28184-100ug
100 μg N/A
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
30048141
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28184-1mg
1 mg
920.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
ErbB3/Her3 Monoclonal antibody specifically detects ErbB3/Her3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
Spécification
ErbB3/Her3
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase, Tumor Suppressors
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
c-erbB3, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ErbB-3, erbB3-S, HER3c-erbB-3, LCCS2, lethal congenital contracture syndrome 2, MDA-BF-1, MGC88033, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-3, receptor tyrosine-protein kinase erbB-3, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER3, v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3 (avian)
ERBB3/ HER3
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
patritumab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P21860
2065
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.