missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ErbB4/Her4 Antibody (918903) [PE], Novus Biologicals™

Code produit 30668805 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30668805 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30668805 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB11312P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

ErbB4/Her4 Monoclonal specifically detects ErbB4/Her4 in Human samples. It is validated for Blockade of Receptor-ligand Interaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ErbB4/Her4
Applications Blockade of Receptor-ligand Interaction
Classification Monoclonal
Clone 918903
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b2) oncogene homolog 4, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HER4MGC138404, p180erbB4, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-4, receptor tyrosine-protein kinase erbB-4, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER4, v-erb-a avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog-like 4, v-erb-a erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 4 (avian)
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ErbB4/Her4, Gln26-Arg649, Accession # Q15303
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2066
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.