missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution d’erbium pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3 Fisher chemical™
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Nom chimique ou matériau | Erbium |
Concentration | 10mg/L |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 50 mL |
Solvant ou matrice | HNO3 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'