Learn More
Hirschmann™ Erlenmeyer flask
Titrate chemical samples without spillage. Hirschmann™ Erlenmeyer flask is ideal for performing titration and preparing microbial cultures.
Marque: Hirschmann™ 7630180
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Col large
- Bouchons en PP dépolis standard
- Transparent
- Avec bouchon à vis en PP
Spécification
100 mL | |
20 mL | |
NS 34/35 | |
Oui |
PP | |
Large | |
40% |