Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 07020076
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Conforme à la norme DIN ISO 1773
- Avec rebord perlé
- Avec graduation
- Matériau : DURAN™
Spécification
52 mm | |
Verre Duran | |
2/paquet |
3 L | |
310 mm |